Learn More
Heptane, ≈99% N-Heptane, for HPLC
C7H16, CAS Number-142-82-5, 2.5L, 98 deg.C, CHEBI:43098, Colorless, 100.2g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, heptane, -91 deg.C, 9544, 100.205, Amber glass bottle, Liquid, 8900, CCCCCCC, 3.5, 48mbar at 20 deg.C, 0.4 mPaS at 20 deg.C
82.32 - 343.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H16 |
Molecular Weight (g/mol) | 100.21 |
MDL-nummer | MFCD00009544 |
InChI Key | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 8900 |
ChEBI | CHEBI:43098 |
IUPAC Name | heptane |
SMILES | CCCCCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10664912
|
Fisher Chemical
H/0106/15 |
1 L | Amber glass bottle |
82.32
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10757704
|
Fisher Chemical
H/0106/PB17 |
2.5 L | Plastic Coated Glass bottle |
343.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
C7H16, CAS Number-142-82-5, 2.5L, 98 deg.C, CHEBI:43098, Colorless, 100.2g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, heptane, -91 deg.C, 9544, 100.205, Amber glass bottle, Liquid, 8900, CCCCCCC, 3.5, 48mbar at 20 deg.C, 0.4 mPaS at 20 deg.C
Chemische identificatiekenmerken
142-82-5 | |
100.21 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:43098 | |
CCCCCCC |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
8900 | |
heptane |
Specificatie
142-82-5 | |
0.4 mPaS at 20°C | |
C7H16 | |
Liquid | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
98°C | |
heptane | |
8900 | |
100.2g/mol |
48mbar at 20°C | |
3.5 | |
MFCD00009544 | |
Colorless | |
-91°C | |
CCCCCCC | |
100.21 | |
CHEBI:43098 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Heptane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P331-GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.