Learn More
Heptane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Greener alternatives to Hexane in HPLC.
84.74 - 1185.91
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H16 |
Molecular Weight (g/mol) | 100.21 |
MDL-nummer | MFCD00009544 |
InChI Key | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish |
PubChem CID | 8900 |
ChEBI | CHEBI:43098 |
IUPAC Name | heptane |
SMILES | CCCCCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15634650
|
Honeywell-Chromasolv
34873-100ML |
100 mL | N/A | ||||||
15654650
|
Honeywell-Chromasolv
34873-1L |
1 L |
178.06
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15664650
|
Honeywell-Chromasolv
34873-2.5L |
2.5 L |
365.92
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15674650
|
Honeywell-Chromasolv
34873-2.5L-PC |
2.5 L-PC | N/A | ||||||
15694650
|
Honeywell-Chromasolv
34873-6X1L |
6 x 1 L | N/A | ||||||
15684650
|
Honeywell-Chromasolv
34873-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
1185.91
4 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Chemische identificatiekenmerken
142-82-5 | |
100.21 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
8900 | |
heptane |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CHEBI:43098 | |
CCCCCCC |
Specificatie
Heptane | |
for HPLC | |
0.684g/mL at 25°C | |
filtration through 0.2μm | |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
1730763 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
heptane | |
8900 | |
100.2g/mol | |
CHROMASOLV™ |
-91°C | |
142-82-5 | |
98°C | |
n20/D 1.387 | |
CH3(CH2)5CH3 | |
83mmHg (37.7°C) | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CCCCCCC | |
100.21 | |
CHEBI:43098 | |
≥99% |
Veiligheid en behandeling
P210-P273-P301 + P310-P304 + P340 + P312-P331-P391
H225-H304-H315-H336-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 205-563-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MI7700000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Heptane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.