Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES sodium salt, 99%
51.15 - 885.41
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 75277-39-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H17N2NaO4S |
Molecular Weight (g/mol) | 260.28 |
MDL-nummer | MFCD00036463 |
InChI Key | RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt |
PubChem CID | 2724248 |
ChEBI | CHEBI:46758 |
IUPAC Name | sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate |
SMILES | [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10695852
|
Thermo Scientific Chemicals
215000250 |
25 g |
51.15
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10411451
|
Thermo Scientific Chemicals
215001000 |
100 g |
120.60
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10542714
|
Thermo Scientific Chemicals
215005000 |
500 g |
477.38
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10532554
|
Thermo Scientific Chemicals
215000010 |
1 kg |
885.41
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological bufferChemische identificatiekenmerken
75277-39-3 | |
260.28 | |
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M | |
2724248 | |
sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate |
C8H17N2NaO4S | |
MFCD00036463 | |
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt | |
CHEBI:46758 | |
[Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1 |
Specificatie
(0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm, 0.02 at 280nm, 0.04 at 260nm | |
(0.1M aq. soln.) | |
75277-39-3 | |
9.5 to 10.5 (1% aq. soln.) | |
99% | |
C8H17N2NaO4S | |
Glass bottle | |
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M | |
sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate | |
2724248 | |
260.27 |
HEPES sodium salt | |
99% | |
White | |
Crystalline Powder | |
Authentic | |
MFCD00036463 | |
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt | |
[Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1 | |
260.28 | |
CHEBI:46758 | |
≥98.5% (on anhydrous substance) |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 278-169-7
missing translation for 'tsca' : TSCA