Learn More
HEPES Free Acid, >99%, Molecular Biology Reagent, MP Biomedicals™
46.45 - 435.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7365-45-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H18N2O4S |
Molecular Weight (g/mol) | 238.30 |
MDL-nummer | MFCD00006158 |
InChI Key | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) |
PubChem CID | 23831 |
ChEBI | CHEBI:42334 |
SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11416561
![]() |
MP Biomedicals
0219482725 |
25 g |
46.45
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11426561
![]() |
MP Biomedicals
0219482780 |
100 g |
117.00
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11436561
![]() |
MP Biomedicals
0219482790 |
500 g |
435.00
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Buffering agentChemische identificatiekenmerken
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
23831 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) | |
CHEBI:42334 |
Specificatie
HEPES, free acid | |
7365-45-9 | |
Powder | |
C8H18N2O4S | |
N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
Molecular Biology Reagent |
Free Acid | |
White | |
>99% | |
MFCD00006158 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid | |
23831 | |
238.3 |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 230-907-9
missing translation for 'storageNote' : Store desiccated.
Recommended Storage : Store at Room Temperature (15° to 30°C).