Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES free acid, 99+%, for molecular biology, DNase, Rnase and Protease free
103.52 - 697.15
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7365-45-9
Moleculaire formule C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10723894
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
329850500
50 g
103.52
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10585681
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
329855000
500 g
697.15
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7365-45-9
238.30
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
C8H18N2O4S
MFCD00006158
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
CHEBI:42334
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specificatie
(0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm
(0.5M in water)
234.0°C to 238.0°C
5 to 6.5 (0.5 M aq. soln.)
99+%
0.5% max. (105°C)
MFCD00006158
23, V,2, 379
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
23831
238.3
Molecular Biology
HEPES free acid
7365-45-9
White
Crystalline Powder
Authentic
C8H18N2O4S
Plastic bottle
15, 4689
Solubility in water: 704g/L (20°C).
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
238.30
CHEBI:42334
≥99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 230-907-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TL6809000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • HEPES