Learn More
HEPES, free acid, >98%, MP Biomedicals™
52.75 - 2080.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7365-45-9
Moleculaire formule C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
MDL-nummer MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11394379
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0210192625
25 g
52.75
25 gram
11304389
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0210192650
50 g
78.45
50 gram
11314389
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0210192680
100 g
97.20
100 gram
11324389
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0210192683
250 g
222.00
250 gram
11334389
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0210192690
500 g
499.00
500 gram
11344389
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0210192691
1 kg
631.00
1 kg
11354389
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0210192694
5 kg
2080.00
5 kg
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7365-45-9
238.30
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
C8H18N2O4S
MFCD00006158
hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
CHEBI:42334
Specificatie
HEPES
White
C8H18N2O4S
hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
238.30
CHEBI:42334
Powder
7365-45-9
>98%
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
23831
238.3
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 230-907-9
Recommended Storage : Store at Room Temperature (15 to 30°C). Store Desiccated.