Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99%, for biochemistry
50.76 - 2572.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7365-45-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H18N2O4S |
Molecular Weight (g/mol) | 238.30 |
MDL-nummer | MFCD00006158 |
InChI Key | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid |
PubChem CID | 23831 |
ChEBI | CHEBI:42334 |
SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10521241
|
Thermo Scientific Chemicals
172570250 |
25 g | Glass bottle |
50.76
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10666572
|
Thermo Scientific Chemicals
172571000 |
100 g | Glass bottle |
120.60
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10246130
|
Thermo Scientific Chemicals
172572500 |
250 g | Glass bottle |
239.19
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10123742
|
Thermo Scientific Chemicals
172570010 |
1 kg | Glass bottle |
683.40
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11936521
|
Thermo Scientific Chemicals
172570050 |
5 kg | Plastic drum |
2572.80
5 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological bufferChemische identificatiekenmerken
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
23831 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid | |
CHEBI:42334 |
Specificatie
0.08 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm, 0.08 max. at 250nm, (5% in water) 1 cm cell, (5% in water) 1 cm cell at 0nm | |
(5% aq. soln.) (1cm cell) | |
234.0°C to 238.0°C | |
238°C | |
99% | |
1 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs) | |
MFCD00006158 | |
15, 4689 | |
Solubility in water: 704g/L (20°C). | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
99% |
HEPES | |
7365-45-9 | |
(5% in water) clear, colorless | |
Liquid or Solid | |
Authentic | |
C8H18N2O4S | |
23, V,2, 379 | |
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid | |
23831 | |
238.3 | |
Biochemical |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
- HEPES