Learn More
Grant Instruments™ Heat Exchange Cooling Coil
Can be attached to a cold water supply or refrigerated circulator. Grant Instruments™ Heat Exchange Coil maintains bath down to 2°C above the temperature of the coolant.
307.00
Specificatie
Type Heat Exchange Coil
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11486487
Bekijk documenten
Grant Instruments™
CW5
T100, TC120, TX150, TXF200
307.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Can be attached to a cold water supply or refrigerated circulator. Grant Instruments™ Heat Exchange Coil maintains bath down to 2°C above the temperature of the coolant.
  • Stainless steel heat exchange coil that can be attached to cold water supply or a refrigerated circulator
  • Can be used to maintain a water bath temperature that is 2°C above the temperature of the coolant used
  • Compatible with OLS 26 Aqua Pro
Specificatie
Specificatie
Heat Exchange Coil