Learn More
Buerkle™ HDPE Wide Mouth Disposal Keg Container
HDPE Wide Mouth Disposal Keg Container for disposal or storage of powders, granulates and liquids. Can be closed tightly and sealed. The containers have an UN transport approval for solids.
32.85 - 113.00
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10427981
|
Buerkle™
1105-0026 |
26 L |
98.30
1 stuk |
|
|||||
15445554
|
Buerkle™
1105-0003 |
3.6 L |
32.85
Each |
|
|||||
10593242
|
Buerkle™
1105-0006 |
6 L |
42.55
Each |
![]() |
|||||
10488331
|
Buerkle™
1105-0010 |
10 L |
58.95
1 stuk |
|
|||||
10468222
|
Buerkle™
1105-0033 |
34 L |
113.00
Each |
|
|||||
Beschrijving
- Made of HDPE
- Temperature resistant from -20 °C to +80 °C
- UN transport approval for solids 1H2/X
Specificatie
HDPE |