Learn More
Masterflex™ HDPE T Connector
31.75 - 34.50
Specificatie
Materiaal | HDPE |
---|---|
Min. Operating Temperature (Metric) | -53°C |
Verpakkingshoeveelheid | 10 Pack |
Vorm | T |
Max. Operating Temperature (Metric) | 65°C |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12344588
|
Masterflex™
30613-25 |
15.8mm | |||||||
12354588
|
Masterflex™
30613-29 |
19.05mm | |||||||
12364588
|
Masterflex™
30613-33 |
25.4mm |
34.50
Pack of 10 |
|
|||||
12304588
|
Masterflex™
30613-09 |
4.76mm | |||||||
12324588
|
Masterflex™
30613-17 |
9.52mm | |||||||
Specificatie
HDPE | |
10 Pack | |
65°C |
-53°C | |
T | |
T-Connector |