Learn More
New Pig™ HazMat Spill Kits
- 194.21
Producten 4
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Voor gebruik met (toepassing) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Voor gebruik met (toepassing) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12903595
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
New Pig™
64CRSC
13.62 L Acids, Bases, Unknowns Fluid Absorption
151.25
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12963615
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
New Pig™
KIT220
34.068 L Oils, Coolants, Solvents, Water This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12913585
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
New Pig™
KIT320
34.068 L Acids, Bases, Unknowns This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12913625
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
New Pig™
RFL236
79.49 L Oils, Coolants, Solvents, Water
158.81
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Feature PIG absorbents proven for rapid response
  • Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
  • Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives, such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
  • Temporary disposal bags help make cleanup easier
  • Bright yellow bag and large, color-coded label make the kit easy to locate
  • Strap for easy carrying and hanging
  • Compact and easy to store