Learn More
3M™ Spill-kit voor gevaarlijke stoffen
Bevat chemische absorptiemiddelen van inerte, synthetische vezels om overal te gebruiken waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, voor de bescherming van werknemers en apparatuur. 3M™-spill-kits voor gevaarlijke stoffen kunnen worden gebruikt om de gevaarlijke stof direct op te nemen en te bewaren.
48.85
Specificatie
Materiaal | Polypropylene Fiber |
---|---|
Type | Spill-kit voor gevaarlijke stoffen |
Verpakkingshoeveelheid | Elk 1 |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen (L x B) | Inclusief | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen (L x B) | Inclusief | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
12372459
|
3M™
HSRK-5 |
5 l | 400 x 70 mm | 10 sheets, 1 pillow, 1 disposable bag with tie | N/A | N/A | N/A | ||
Beschrijving
Kits contain chemical sorbents made from inert, synthetic fibers to be deployed wherever hazardous liquids are in use, for the protection of both employees and equipment. In the event of a spill, the kit can be used to contain and clean up the hazardous liquid without delay.
- Constructed from polypropylene fibers
- Available in a wide range of formats
- Lightweight and dust-free
- High absorption capacity minimizes waste for disposal.
Specificatie
Polypropylene Fiber | |
Spill-kit voor gevaarlijke stoffen | |
Elk 1 |