Learn More
Hanus solution, Honeywell Fluka™
Volumetric, 0.1 M IBr
114.00 - 388.29
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7789-33-5
Moleculaire formule BrI
Molecular Weight (g/mol) 206.81
MDL-nummer MFCD00011353
InChI Key CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC Name iodobromane
SMILES BrI
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15624800
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
35097-500ML
500 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15614800
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
35097-1L
1 L
223.98
1 liter
15644800
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
35097-6X500ML
6 x 500 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15634800
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
35097-6X1L
6 x 1 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7789-33-5
206.81
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
82238
BrI
BrI
MFCD00011353
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
iodobromane
Specificatie
Hanus solution
BrI
UN2789
40°C (104°F)
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
iodobromane
82238
7789-33-5
MFCD00011353
3587194
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
BrI
206.81
206.81g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P280-P305 + P351 + P338-P310
Productidentificatie
  • Hanus solution
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Acetic acid, Iodinebromide