Learn More
Ohaus™ Draagbare juwelenweegschalen
Designed for quick reference in jewelry stores and production. Ohaus™ Emerald™ Hand Held Jewelry Scales meet the highest quality performance standards, the Emerald scales are extremely simple to operate and garner accurate results.
Merk:  Ohaus™ 71148074
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11804282
Beschrijving
Beschrijving
  • Backlit liquid crystal display (LCD)
  • 2 AAA batteries (included)
  • ABS housing and pan, protective snap-on cover
  • Software overload/underload protection, external push-button calibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001
Verlicht lcd
Gram, ounce, troy ounce, pennyweight
± 0.2g
JE500
18 tot 25 °C
12 maanden
83 mm
20 mm
0.16 kg
500 g
0.1 g
In een juwelenwinkel, bij de productie van juwelen
ABS-behuizing
3 sec.
Juwelenweegschalen
13.6 cm
76 mm
8.3 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen