Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spark Holland HPLC Autosampler Syringes
Feature rugged polytetrafluoroethylene (PTFE) plunger tip and are economically designed to offer long-lasting, top-level quality
159.00 - 200.00
Specificatie
Producttype Gastight Autosampler Syringe
Max. druk 68.9 bar
Max. temperatuur (Engels) 239°F
Max. temperatuur (metrisch) 115°C
Min. temperatuur (Engels) 50°F
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Diameter (Engels) binnen Diameter (Engels) buiten Model Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (Engels) binnen Diameter (Engels) buiten Model Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12623585
Bekijk documenten
Hamilton™
54659-01
0.091 in. 0.3 in. 1725C
175.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12613585
Bekijk documenten
Hamilton™
54658-01
0.057 in. 0.3 in. 1710C
184.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12695875
Bekijk documenten
Hamilton™
54661-01
0.18 in. 0.35 in. 1001C
159.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12653585
Bekijk documenten
Hamilton™
54662-01
0.18 in. 0.4 in. 1002C
175.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12603585
Bekijk documenten
Hamilton™
62161-01
0.029 in. 0.3 in. 1702C
200.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12633075
Bekijk documenten
Hamilton™
54660-01
0.12 in. 0.3 in. 1750C
173.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Strictly machined tolerances for reproducible results from injection-to-injection, and their glass barrel surface finish provides superior syringe life.
The Hamilton Spark Holland syringe line works with the following autosamplers: Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas; Varian ProStar 410, ProStar 420, ProStar 430; Dionex Model 542, 540, 540MT; Perkin Elmer Series 225, FLEXAR; Beckman Coulter 508; Grace/Alltech 580; Antec AS 100, AS 110; Knauer Smartline 3950; PLATINblue AS-1; KTA A 900, A 905.
Specificatie
Specificatie
Gastight Autosampler Syringe
239°F
50°F
Ea.
68.9 bar
115°C
10°C
Spark Holland Midas Triathlon, Endurance, Alias, Integrity, Optimas, Varian Prostar 410, Prostar 420