Learn More
Hamilton™ Microliter™-injectiespuiten, 700-serie: LT-aansluiting
The 700 series syringe is the original hand-fitted Hamilton syringe. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 500 μL. A variety of different terminations and needle options are available in this series.
102.00 - 164.00
Specificatie
Autoclaveerbaar Autoclavable
Materiaal PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Voor gebruik met (toepassing) For dispensing low volumes to achieve the highest level of accuracy and precision possible
Producttype Microliter Syringe
Max. temperatuur (Engels) 239°F
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Volume (metrisch) Diameter (Engels) binnen Diameter (metrisch) buiten Max. druk Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Diameter (Engels) binnen Diameter (metrisch) buiten Max. druk Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10528131
Bekijk documenten
Hamilton™
80301
10 μL 0.019 in. 6.6 mm 2000 psi
102.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10237861
Bekijk documenten
Hamilton™
80401
25 μL 0.029 in. 7.75 mm 2000 psi
118.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10798151
Bekijk documenten
Hamilton™
80701
250 μl 0.091 in. 7.75 mm 1000 psi
134.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10570042
Bekijk documenten
Hamilton™
80801
500 μL 0.135 in. 7.75 mm 1000 psi
164.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10485631
Bekijk documenten
Hamilton™
80501
50 μL 0.041 in. 7.75 mm 2000 psi
114.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10682601
Bekijk documenten
Hamilton™
80601
100 μL 0.061 in. 7.75 mm 2000 psi
138.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
For dispensing low volumes to achieve the highest level of accuracy and precision possible
239°F
50°F
Ea.
PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Microliter Syringe
115°C
No Needle Included
Luer