Learn More
Hamilton™ Microliter/Gastight™-injectiespuiten, 700/1700-serie
Hamilton Company biedt de meest uitgebreide selectie standaard- en aangepaste injectiespuiten in de branche. Elke spuit is gemaakt om het hoogst mogelijke niveau van nauwkeurigheid en precisie te bereiken.
Merk: Hamilton™ 7656-01
This item is not returnable.
View return policy
Specificatie
Ja | |
0.057 in. | |
1.46 mm | |
Biedt ongeëvenaarde functionaliteit voor gecontroleerde injecties bij dieren | |
1000 psi | |
115°C | |
1710 | |
10°C | |
100 μl |
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) | |
0.305 in. | |
7.75 mm | |
Gastight™-injectiespuit | |
239°F | |
50°F | |
Naald niet inbegrepen | |
Elk | |
Verwijderbaar |