Learn More
Hamilton™ Gastight™-injectiespuiten, 1000-serie: Injectiespuit met Luer-Lock, TLL-aansluiting
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL.
Merk:  Hamilton™ 82520
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10495762
  • 347.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL.
  • PTFE Luer Lock (TLL)- This termination has a PTFE, male Luer taper with nickelplated brass locking hub for use with Kel-F needles, metal hub needles, and universal connectors
  • The TLL is used with Hamilton diluters/dispensers, OEM applications, and manual operations
  • The version with slots is used during the attachment to some instruments but does not effect the connection to needles
  • Autoclavable when disassembled, except on 25mL and greater syringes; repeated autoclaving will shorten syringe life
  • Needle point styles 4 and AS are available on request)
Specificatie
Specificatie
nr.
0.9 in.
23 mm
Ideaal voor handmatige en automatische HPLC-injecties, gewoonlijk gebruikt in injectiespuitpompen en andere instrumenten voor vloeistofverwerking
100 psi
80 °C
1025
Elk
PTFE-luer-lock
PTFE (Tip), PTFE-tipped (Plunger)
1.07 in.
27.1 mm
Gastight™-injectiespuit
176°F
50°F
Naald niet inbegrepen
25.0 ml
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen