Learn More
Hafnium wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.95% (metals basis excluding Zr), Zr nominal 3%, Thermo Scientific Chemicals
46.93 - 361.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-58-6
Moleculaire formule Hf
Molecular Weight (g/mol) 178.49
MDL-nummer MFCD00011032
InChI Key VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC Name hafnium
SMILES [Hf]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11324628
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042982.BU
25 cm
46.93
25 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11314628
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042982.BY
100 cm
100.00
100 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11304628
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042982.CC
500 cm
361.80
500 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-58-6
178.49
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
23986
hafnium
Hf
MFCD00011032
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CHEBI:33343
[Hf]
Specificatie
Hafnium wire
7440-58-6
Hf
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
[Hf]
178.49
CHEBI:33343
Odorless
Wire
0.5mm (0.02 in.) dia.
(metals basis excluding Zr), Zr nominal 3%
MFCD00011032
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
hafnium
23986
99.95%
≈2.6g/m
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures