Learn More
Hafnium telluride, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
121.61 - 616.07
Chemische identificatiekenmerken
CAS 39082-23-0
Moleculaire formule HfTe2
Molecular Weight (g/mol) 433.69
MDL-nummer MFCD00049947
InChI Key BCMXGUYIVFZMCT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hafnium telluride, ditellanylidenehafnium
PubChem CID 90471877
IUPAC Name bis(tellanylidene)hafnium
SMILES [Te]=[Hf]=[Te]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11373618
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
039223.03
1 g
121.61
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11383618
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
039223.06
5 g
616.07
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
39082-23-0
433.69
BCMXGUYIVFZMCT-UHFFFAOYSA-N
90471877
[Te]=[Hf]=[Te]
HfTe2
MFCD00049947
hafnium telluride, ditellanylidenehafnium
bis(tellanylidene)hafnium
Specificatie
Hafnium telluride
Powder
HfTe2
hafnium telluride, ditellanylidenehafnium
[Te]=[Hf]=[Te]
433.69
433.69
39082-23-0
(metals basis)
MFCD00049947
BCMXGUYIVFZMCT-UHFFFAOYSA-N
bis(tellanylidene)hafnium
90471877
99.5%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H332
Toxic if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 254-280-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures