Learn More
Hafnium sponge, 99.6% (metals basis excluding Zr), Thermo Scientific™
- 803.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-58-6 |
---|---|
Moleculaire formule | Hf |
Molecular Weight (g/mol) | 178.49 |
MDL-nummer | MFCD00011032 |
InChI Key | VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire |
PubChem CID | 23986 |
ChEBI | CHEBI:33343 |
IUPAC Name | hafnium |
SMILES | [Hf] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11326617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000674.09 |
10 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11336617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000674.18 |
50 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11345719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000674.30 |
250 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11335719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000674.A1 |
1 kg | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische identificatiekenmerken
7440-58-6 | |
178.49 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
23986 | |
hafnium |
Hf | |
MFCD00011032 | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
CHEBI:33343 | |
[Hf] |
Specificatie
Hafnium | |
7440-58-6 | |
99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr) | |
MFCD00011032 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
hafnium | |
23986 | |
Odorless |
Silver to Gray | |
Silver gray sponge | |
Hf | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
[Hf] | |
178.49 | |
CHEBI:33343 | |
Sponge |
Veiligheid en behandeling
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.2, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Hafnium
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Pyrofore vaste stof Categorie 1
- Voor zelfverhitting vatbare stof Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H250-Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
- H251-Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P222-Contact met de lucht vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P235+P410-Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
- P422-Onder bewaren.
- P420-Gescheiden van ander materiaal bewaren.