Learn More
Hafnium powder, -325 mesh, 99.6% (metals basis excluding Zr), Zr <3.5%, Thermo Scientific Chemicals
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-58-6
Moleculaire formule Hf
Molecular Weight (g/mol) 178.49
MDL-nummer MFCD00011032
InChI Key VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC Name hafnium
SMILES [Hf]
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-58-6
178.49
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
23986
hafnium
Hf
MFCD00011032
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CHEBI:33343
[Hf]
Specificatie
Hafnium powder
7440-58-6
Hf
UN2545
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
hafnium
23986
99.6%
Odorless
Gray
(metals basis excluding Zr), Zr nominal 2 to 3.5%
MFCD00011032
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
[Hf]
178.49
CHEBI:33343
−325 Mesh
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H251
Self-heating: may catch fire.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.2; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HAFNIUM POWDER, DRY
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'rtecsNumber' : MG4600000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Hafnium
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Pyrofore vaste stof Categorie 1
  • Voor zelfverhitting vatbare stof Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H250-Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
  • H251-Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P222-Contact met de lucht vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P235+P410-Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
  • P422-Onder bewaren.
  • P420-Gescheiden van ander materiaal bewaren.