Learn More
Hafnium boride, 99.5% (metals basis excluding Zr), Zr <2%, Thermo Scientific Chemicals
82.21 - 1186.91
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12007-23-7
Moleculaire formule B2Hf
MDL-nummer MFCD00016125
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11375887
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043664.09
10 g
82.21
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11365887
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043664.18
50 g
274.37
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11385887
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043664.30
250 g
1186.91
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Hafnium boride is used in wear resistant coatings. It is also employed as a nuclear reactor control rod. Furthermore, it is used in hypervelocity re-entry vehicles like ICBM heat shields or aerodynamic leading-edges. It is useful in the preparation of high temperature composites in conjunction with silicon carbide (SiC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12007-23-7
B2Hf
MFCD00016125
Specificatie
Hafnium boride
12007-23-7
(metals basis excluding Zr), Zr <2%
HfB2
Insoluble in water.
99.5%
10.5 g/mL
3250°C
Powder
B2Hf
MFCD00016125
200.11
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 234-500-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures