Learn More
Guaiacol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
38.68 - 307.46
Chemische identificatiekenmerken
CAS 90-05-1
Moleculaire formule C7H8O2
Molecular Weight (g/mol) 124.14
InChI Key LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
IUPAC Name 2-methoxyphenol
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10316610
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
120192500
250 g Glass bottle
38.68
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10744991
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
120190010
1 kg Glass bottle
91.30
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11944751
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
120190050
5 kg Plastic drum
307.46
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
90-05-1
124.14
guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
CHEBI:28591
COC1=CC=CC=C1O
C7H8O2
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
460
2-methoxyphenol
Specificatie
Guaiacol
27.0°C to 29.0°C
1.1200g/mL
82°C
99% min. (GC)
2-(CH3O)C6H4OH
06,768
1.12
Solubility in water: 17g/L (15°C). Other solubilities: miscible with glacial acetic acid, miscible with alcohol, chloroform and ether, slightly soluble in petroleum ether
COC1=CC=CC=C1O
124.14
CHEBI:28591
99+%
90-05-1
Colorless to Yellow
205.0°C
Authentic
C7H8O2
1.5430 to 1.5450
15,4589
guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyphenol
460
124.14
Liquid After Melting
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Con
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 201-964-7
Productidentificatie
  • Guaiacol
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.