Learn More
Brand™ Geslepen verbindingshulzen
Vervaardigd van PTFE. BRAND™-verbindingshulzen van matglas passen perfect zonder uitstekende rand voor eenvoudiger gebruik van verbindingsclips. Vetvrije afdichting verontreinigt het monster niet. Zeer goed bestand tegen chemicaliën bij bedrijfstemperaturen van -200 tot 260 °C.
Merk: Brand™ 51422
31.50 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
- Gemaakt van PTFE.
- De afdichting zonder vet zal het monster niet besmetten.
- Uitstekende chemische bestendigheid bij bedrijfstemperaturen van -200 tot 260 °C.
- Dunwandige hulzen (0.05 mm dik) passen precies zonder massa toe te voegen.
- Verbindingen passen zonder uitstekende rand om het gebruik van verbindingsclips te vereenvoudigen.
- Veel uiteenlopende toepassingen, waaronder vacuüm tot 0.1 mbar voor rotatieverdampers.
Specificatie
Verbindingsclips | |
Geslepen verbindingshulzen | |
– 200C tot 260 °C | |
NS 29/32 |
PTFE | |
10 per pak | |
0.05 mm |