Learn More
Graphite powder, microcrystalline, -325 mesh, 75-82% C, 18-25% Ash, Thermo Scientific Chemicals
28.94 - 110.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7782-42-5
Moleculaire formule C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
MDL-nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11301188
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010130.14
25 g
28.94
25 gram
11321188
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010130.30
250 g
62.41
250 gram
11311188
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010130.A1
1 kg
110.55
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7782-42-5
12.01
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
5462310
carbon
C
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CHEBI:27594
[C]
Specificatie
Graphite powder
Black
Odorless
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
[C]
12.01
CHEBI:27594
7782-42-5
−325 Mesh
C
UN1325
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
carbon
5462310
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H228-H319-H335
Flammable solid.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H228-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MD9659600
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Graphite powder, microcrystalline
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .