Learn More
Graphite plate, 1.27cm (0.5in) thick, Thermo Scientific Chemicals
106.53 - 315.57
Specificatie
Chemische naam of materiaal | Graphite plate |
---|---|
Naamnotitie | 1.27cm (0.5 in.) thick |
MDL-nummer | MFCD00144065 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11351188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010132.RI |
12.5 x 25 cm |
106.53
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11361188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010132.RJ |
25 x 50 cm |
315.57
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Graphite plate | |
1.27cm (0.5 in.) thick | |
MFCD00144065 |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures