Learn More
Graphite foil, 0.254mm (0.01in) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
73.77 - 253.26
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7782-42-5
Moleculaire formule C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
MDL-nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11316967
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010832.VA
15 x 15 cm
73.77
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11336967
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010832.CG
15 x 60 cm
109.75
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11326967
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010832.VU
15 x 250 cm
253.26
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Graphite foil, 0.254mm (0.01in) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals