Learn More
Graphene nanoplatelets aggregates, sub-micronparticles, S.A. 500 m^2/g, Thermo Scientific Chemicals
44.30 - 129.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7782-42-5
Moleculaire formule C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
MDL-nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15427405
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
047132.14
25 g N/A N/A N/A
15437405
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
047132.22
100 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7782-42-5
12.01
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
5462310
carbon
C
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CHEBI:27594
[C]
Specificatie
Graphene nanoplatelets aggregates
7782-42-5
C
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
[C]
12.01
CHEBI:27594
sub-micronparticles
Black
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
carbon
5462310
Nanoplatelets
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H319-H335
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MD9659600
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Graphene nanoplatelet aggregates
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Graphite