Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Graduated Cylindrical Separating Funnels with PTFE Plug
Made of borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Graduated Cylindrical Separating Funnels with PTFE Plug are excellent for liquid-liquid extractions and separating the components of a mixture into two immiscible solvent phases of different densities.
102.00 - 157.00
Specificatie
Materiaal Borosilicate Glass
Met schaalverdeling Yes
Aantal 2
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10160501
Bekijk documenten
Lenz Laborglasinstrumente™
04026128
50 mL
102.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10424291
Bekijk documenten
Lenz Laborglasinstrumente™
04026149
250 mL
128.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10694481
Bekijk documenten
Lenz Laborglasinstrumente™
04026158
1000 mL
157.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • With NS socket and PE stopper
  • With PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • Borosilicate glass
Specificatie
Specificatie
Borosilicate Glass
Yes
2