Learn More
Gosselin™ Gosselin™ vierkante flessen met brede opening van naturel HDPE 1L
GREENER_CHOICE
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Square HDPE Graduated 1L Bottles come with either a single or double closure, or screw cap with wad.
116.44 - 318.00
Specificatie
Inhoud (metrisch) 1 l
Kleur Natuurlijk
Afmetingen (L x B x H) 95 x 76 x 185mm
Diameter (metrisch) binnen hals 58 mm
Materiaal HDPE
Meer specificaties weergeven
Producten 12
Produktcode Merk Type sluiting Materiaal van sluiting Certificeringen/conformiteit Kleur van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Type sluiting Materiaal van sluiting Certificeringen/conformiteit Kleur van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11728643
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Gosselin™
LC1000-01
Dubbel HDPE CE, IVD, EC N°1935/2004 Rood
298.00
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11718653
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Gosselin™
LC1000-02
Dubbel HDPE CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137 Rood
318.00
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11709592
Bekijk documenten
Gosselin™
LC1000-03
Double HDPE EC N°1935/2004 Blue
152.34
Toevoegen aan winkelmandje
11728653
Bekijk documenten
Gosselin™
LC1000-05
Double HDPE EC N°1935/2004 White
142.65
90 stuks
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11751756
Bekijk documenten
Gosselin™
LC1000-06
Enkel LDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rood
169.75
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11738653
Bekijk documenten
Gosselin™
LC1000-04
Enkel LDPE EC N°1935/2004 Rood
147.12
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11758653
Bekijk documenten
Gosselin™
LC1000-08
Single LDPE EC N°1935/2004 Blue
148.71
90 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11875953
Bekijk documenten
Gosselin™
LC1000-20
Single LDPE EC N°1935/2004 Blue N/A N/A N/A
12892869
Bekijk documenten
Gosselin™
LC1000-09
Single LDPE EC N°1935/2004 White
148.71
90 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11748653
Bekijk documenten
Gosselin™
LC1000-07
afdichting HDPE EC N°1935/2004 Rood
149.44
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11768653
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Gosselin™
LC1000-13
afdichting HDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rood
282.00
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11749535
Bekijk documenten
Gosselin™
LC1000-16
Wad HDPE EC N°1935/2004 White
151.45
90 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Eenmalig gebruik
  • HDPE,
  • vierkante vorm
  • Leverbaar met een keuze uit drie verschillende doppen:
    • Rode, diepe schroefdop met enkele sluiting
    • Dubbele sluiting: polyethyleen afdichting en rode schroefdop
    • Lekvrije schroefdop, rood, met een tresylene afdichting (alleen bij 100ml tot 1,000ml maten)
  • Flessen worden met schroefdop en in dozen geleverd
  • Verkrijgbaar aseptisch of steriel door bestraling met afpelbaar sterilisatiecertificaat
  • 2,500ml flessen hebben witte doppen
  • Uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden, tenzij anders aangegeven
Specificatie
Specificatie
1 l
95 x 76 x 185mm
HDPE
90/Carton
Ja
Square
Natuurlijk
58 mm
95 mm
76 mm
Breed
185 mm