Learn More
Gosselin™ Gosselin™ l-vormige spreider, polystyreen, voor enten
For spreading over the surface of solid media in microbiological applications. Gosselin™ Inoculating L-Shaped Spreaders are manufactured from polystyrene.
Merk: Gosselin™ ETAR-02
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Curved end
- Sterile and disposable
- Packed in tamper-evident ZIP bags
Specificatie
Ja | |
Wit | |
Aantal per doos: 4000 | |
Polystyreen | |
Sterile |
EG N°1935/2004, ISO 11137 | |
148 mm | |
L-vorm | |
Entspreider | |
Voor zuivel-, milieutechnische-, industriële, microbiologische toepassingen |