Learn More
Gosselin™ Gosselin™ vierkante flessen van natuurlijk HDPE, 500 mL, met schaalverdeling
Vervaardigd uit HDPE. Gosselin™ vierkante maatflessen van naturel HDPE, 500ml, zijn verkrijgbaar met enkele sluiting, dubbele sluiting of lekvrije dop.
213.44 - 497.00
Specificatie
Inhoud (metrisch) | 500 ml |
---|---|
Beschrijving | Vierkant |
Diameter (metrisch) binnen hals | 58 mm |
Materiaal | HDPE |
Lengte (metrisch) | 76mm |
Produktcode | Merk | Type sluiting | Materiaal van sluiting | Certificeringen/conformiteit | Kleur van sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Type sluiting | Materiaal van sluiting | Certificeringen/conformiteit | Kleur van sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
12842919
|
Gosselin™
LC500-16 |
Screw Cap | HDPE | EG N°1935/2004 | Rood | N/A | N/A | N/A | |
11773064
|
Gosselin™
LC500-01 |
Dubbele schroefdop | HDPE | CE, IVD, EC N°1935/2004 | Rood |
474.00
|
![]() |
||
11783064
|
Gosselin™
LC500-02 |
Dubbele schroefdop | HDPE | CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137 | Rood |
497.00
|
![]() |
||
11793064
|
Gosselin™
LC500-03 |
Screw cap | LDPE | EG N°1935/2004, ISO 11137 | Rood |
296.22
|
|
||
11703074
|
Gosselin™
LC500-04 |
Enkele schroefdop | LDPE | EC N°1935/2004 | Rood |
364.00
|
![]() |
||
11729592
|
Gosselin™
LC500-05 |
Screw cap with seal | HDPE | EG N°1935/2004 | Blauw |
261.38
175 stuks |
![]() |
||
11723084
|
Gosselin™
LC500-12 |
Schroefdop | LDPE | EG N°1935/2004 | Blauw |
268.64
|
|
||
11733084
|
Gosselin™
LC500-14 |
Screw cap with seal | HDPE | EG N°1935/2004, ISO 11137 | Blauw | N/A | N/A | N/A | |
11831723
|
Gosselin™
LC500-24 |
Screw Cap | HDPE | EG N°1935/2004 | Blauw | N/A | N/A | N/A | |
11783293
|
Gosselin™
LC500-08 |
Screw cap with seal | HDPE | EG N°1935/2004 | Wit |
279.39
|
|
||
11759535
|
Gosselin™
LC500-10 |
Screw cap with wad | HDPE | EG N°1935/2004 | Wit |
320.85
175 stuks |
|
||
11713074
|
Gosselin™
LC500-07 |
Schroefdop met afdichting | HDPE | EC N°1935/2004 | Rood |
361.00
|
![]() |
||
11723074
![]() |
Gosselin™
LC500-11 |
Schroefdop met afdichting | HDPE | EG N°1935/2004, ISO 11137 | Rood |
319.08
|
![]() |
||
Beschrijving
- Ronde en vierkante HDPE-flessen voor eenmalig gebruik van 50ml tot 2,500ml
- Leverbaar met een keuze uit drie verschillende doppen:
- Rode, diepe schroefdop met enkele sluiting
- Dubbele sluiting: polyethyleen afdichting en rode schroefdop
- Lekvrije schroefdop, rood, met een tresylene afdichting (alleen bij 100ml tot 1,000ml maten)
- Flessen worden met schroefdop en in dozen geleverd
- Verkrijgbaar aseptisch of steriel door bestraling met afpelbaar sterilisatiecertificaat
- 2,500mL flessen hebben witte doppen
- Uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden, tenzij anders aangegeven
Specificatie
500 ml | |
58 mm | |
76mm | |
Ja | |
Ja |
Vierkant | |
HDPE | |
76mm | |
Ja | |
122 mm |