Learn More
Gold wire, 1.0mm (0.04in) dia, Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx.15.15g/m
93.16 - 2019.05
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-57-5
Moleculaire formule Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11317048
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014726.BP
2 cm
93.16
2 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11397038
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014726.BS
10 cm
437.18
10 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11307048
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014726.BW
50 cm
2019.05
50 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Gold wire, 1.0mm (0.04in) dia, Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals