Learn More
Gold Palladium wire, 0.2mm (0.008in) dia, annealed, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
104.52 - 392.96
Specificatie
Chemische naam of materiaal Gold Palladium wire
Naamnotitie 0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft
Gem. Mol Gewicht of Mol Gewichtsbereik Au:Pd; 60:40 wt%
Notities assaypercentage (metals basis)
MDL-nummer MFCD00003436
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11349577
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041206.BU
25 cm
104.52
25 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11339577
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041206.BW
50 cm
202.01
50 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11329577
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041206.G1
1 m
392.96
1 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Gold Palladium wire is used as a microelectrode device, which exhibits excellent responses to hydrogen in concentrations as low as 0.5% by volume. It is also involved in the enhanced sensitivity for the detection of hydrogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Specificatie
Gold Palladium wire
Au:Pd; 60:40 wt%
MFCD00003436
99.9%
0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft
(metals basis)
Insoluble in water.
Wire
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures