Learn More
Gold(III) chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
166.83 - 917.57
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13453-07-1
Moleculaire formule AuCl3
Molecular Weight (g/mol) 303.32
MDL-nummer MFCD00014172
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10368980
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
318645000
500 mg Glass bottle
166.83
500 mg
10135263
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
318640050
5 g Glass bottle
917.57
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13453-07-1
AuCl3
303.32
MFCD00014172
Specificatie
Gold(III) chloride
99%
Brown to Yellow
98.5% min. (ex Au)
AuCl3
15, 4556
303.32
99%
254.0°C
13453-07-1
Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
AuCl3
MFCD00014172
Solubility in water: soluble
303.32
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 236-623-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MD5420000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Gold(III) chloride
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.