Learn More
Gold(I) potassium cyanide, Premion™, 99.96% (metals basis), Au 67.6% min, Thermo Scientific Chemicals
211.05 - 967.82
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13967-50-5
MDL-nummer MFCD00011414
Synoniem Potassium dicyanoaurate(I); Potassium gold cyanide
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11317397
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012552.03
1 g
211.05
1 gram
11337397
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012552.06
5 g
967.82
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
Gold potassium cyanide is an important gold source used in electrolytic gold plating. The primary application of gold potassium cyanide is in the electroplating of metals. In addition, gold potassium cyanide is also used in the decorative plating of jewelry. It is useful for photoreduction of gold ions using the ZnO nanopowder. It is useful for the preparation of gold-gold junction electrode in the voltammetric glucose detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13967-50-5
MFCD00011414
Potassium dicyanoaurate(I); Potassium gold cyanide
Specificatie
Gold(I) potassium cyanide
13967-50-5
Crystalline Powder
KAu(CN)2
UN1588
14,7628
Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
99.96%
Au 67.6% min.
3.45 g/mL
(decomposition)
White
(metals basis)
MFCD00011414
6235525
Potassium dicyanoaurate(I); Potassium gold cyanide
288.33
Premion™
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H300-H310-H330-H318-H290-H315
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes serious eye damage.
May be corrosive to metals.
Causes skin irritation.
P234-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P361-P363-P390-P501c
H290-H300+H310+H330-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 237-748-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CK6270000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Gold(I) potassium cyanide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H300-Dodelijk bij inslikken.
  • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • EUH032-Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P330-De mond spoelen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Gold(I) potassium cyanide