Learn More
Gold(I) chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
273.36 - 1169.82
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10294-29-8
Moleculaire formule AuCl
Molecular Weight (g/mol) 232.42
MDL-nummer MFCD00046175
InChI Key FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synoniem gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC Name chlorogold
SMILES [Cl-].[Au+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10232893
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
388330010
1 g Glass bottle
273.36
1 gram
10571124
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
388330050
5 g Glass bottle
1169.82
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10294-29-8
232.42
FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
27366
chlorogold
AuCl
MFCD00046175
gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
CHEBI:30078
[Cl-].[Au+]
Specifications
Gold(I) chloride
10294-29-8
Powder
AuCl
MFCD00046175
gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
chlorogold
27366
232.42
289.0°C
Yellow to Green
99+%
AuCl
15, 4550
Solubility in water: decomposes
[Cl-].[Au+]
232.42
CHEBI:30078
≥99%
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
May be corrosive to metals.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-655-8
Product Identifier
  • Gold(I) chloride
Signal Word
  • Gevaar
Hazard Category
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Hazard Statement
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Precautionary Statement
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.