Learn More
Gold Germanium slug, 6.35mm (0.25in)dia x 6.35mm (0.25 in.) length, Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
337.68 - 1184.00
Specificatie
Chemische naam of materiaal Gold Germanium slug
Naamnotitie 6.35mm (0.25 in.)dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Gem. Mol Gewicht of Mol Gewichtsbereik Au:Ge; 88:12 wt%
Notities assaypercentage (metals basis)
MDL-nummer MFCD02091706
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15483495
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014173.KG
1 Pc. N/A N/A N/A
15493495
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014173.KJ
5 Pc. N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specificatie
Specificatie
Gold Germanium slug
Au:Ge; 88:12 wt%
MFCD02091706
Premion™
≈2.9g/slug
6.35mm (0.25 in.)dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
(metals basis)
99.999%
Odorless
Slug
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures