Learn More
Gold Germanium foil, 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72in) wide, Premion™, 99.997% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
1540.67 - 2388.00
Specificatie
Chemische naam of materiaal | Gold Germanium foil |
---|---|
Naamnotitie | 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide |
Gem. Mol Gewicht of Mol Gewichtsbereik | Au:Ge; 88:12 wt% |
Notities assaypercentage | (metals basis) |
MDL-nummer | MFCD02091706 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11313398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036313.BS |
10 cm |
1540.67
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11323398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036313.BW |
50 cm | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Gold Germanium foil | |
Au:Ge; 88:12 wt% | |
MFCD02091706 | |
Premion™ | |
≈6.45g/10cm |
0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide | |
(metals basis) | |
99.997% | |
Odorless | |
Foil |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures