Learn More
Gold foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx.0.6g/25 x 25mm
246.23 - 2461.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-57-5
Moleculaire formule Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11314728
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043071.FF
25 x 25 mm
246.23
25 mm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11346189
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043071.FI
50 x 50 mm
690.44
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11304728
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043071.GH
100 x 100 mm
2461.25
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-57-5
196.97
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Specificatie
Gold
7440-57-5
99.95% (Metals basis)
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
23985
Odorless
Golden
Gold colored foil
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.97
CHEBI:30050
Foil
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures