Learn More
Glycerol, 99+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
C3H8O3, CAS Number-56-81-5, glycerol, propanetriol, glycyl alcohol, glycerin, 1,2,3-trihydroxypropane, glycerine, 1,2,3-propanetriol, trihydroxypropane, osmoglyn, glyceritol, 1L, 290 deg.C, CHEBI:17754, Undesignated, 92.09g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propane-1,2,3-triol, 18 deg.C, 4722
59.65 - 730.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 56-81-5
Moleculaire formule C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synoniem glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10579570
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Fisher Chemical
G/0650/08
500 mL HDPE plastic bottle
59.65
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12656707
Bekijk documenten
Fisher Chemical
G/0650/15
1 L HDPE plastic bottle
102.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10795711
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Fisher Chemical
G/0650/17
2.5 L HDPE plastic bottle
153.98
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12666707
Bekijk documenten
Fisher Chemical
G/0650/21
5 L HDPE plastic bottle
265.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10214580
Bekijk documenten
Fisher Chemical
G/0650/25
25 L Plastic container
730.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
C3H8O3, CAS Number-56-81-5, glycerol, propanetriol, glycyl alcohol, glycerin, 1,2,3-trihydroxypropane, glycerine, 1,2,3-propanetriol, trihydroxypropane, osmoglyn, glyceritol, 1L, 290 deg.C, CHEBI:17754, Undesignated, 92.09g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propane-1,2,3-triol, 18 deg.C, 4722
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
56-81-5
92.09
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
753
propane-1,2,3-triol
C3H8O3
MFCD00004722
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CHEBI:17754
OCC(O)CO
Specificatie
56-81-5
5
C3H8O3
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
OCC(O)CO
92.09
3.17
92.09g/mol
Very Viscous Liquid
18°C
290°C
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
propane-1,2,3-triol
753
CHEBI:17754
0.003mbar 50