Learn More
Labconco™ Glassware Washer Insert
Inserts, Racks, and other accessories for use with Labconco Glassware Washers with CleanWorks OS.
73.30 - 2755.00
Specificatie
Materiaal Stainless Steel
Producttype Insert
Aantal 1/Ea.
Meer specificaties weergeven
Producten 21
Produktcode Merk Stijl Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Stijl Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17182322
Bekijk documenten
Labconco™
4573000
Tray Insert Labconco Lower Standard or Spindle Rack
214.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17102332
Bekijk documenten
Labconco™
4573400
Mesh Basket Labconco Upper or Lower Standard Rack
1220.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17112332
Bekijk documenten
Labconco™
4573500
Bulk Tube Insert Labconco Upper or Lower Standard or Spindle Rack
725.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17122332
Bekijk documenten
Labconco™
4573600
Culture Tube Insert 10-12 mm Labconco Upper or Lower Standard or Spindle Rack
670.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17132332
Bekijk documenten
Labconco™
4573700
Culture Tube Insert 15-18 mm Labconco Upper or Lower Standard or Spindle Rack
670.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17142332
Bekijk documenten
Labconco™
4573800
Culture Tube Insert 20-24 mm Labconco Lower Standard or Spindle Rack
322.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17152332
Bekijk documenten
Labconco™
4573900
Retainer Top-Culture Tube Inserts Labconco Upper or Lower Standard or Spindle Rack
165.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17162332
Bekijk documenten
Labconco™
4574200
48-Pin Insert Labconco Upper or Lower Standard or Spindle Rack
299.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17192332
Bekijk documenten
Labconco™
4574600
Graduated Cylinder Insert Labconco Lower Spindle Rack
428.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17172342
Bekijk documenten
Labconco™
4575700
Spray Nozzle Labconco Upper or Lower Spindle Rack
73.30
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17102342
Bekijk documenten
Labconco™
4574700
Test Tube Holder 10-13 mm Labconco Lower Spindle Rack
313.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17112342
Bekijk documenten
Labconco™
4574800
Test Tube Holder 14-20 mm Labconco Lower Spindle Rack
322.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17122342
Bekijk documenten
Labconco™
4574900
Test Tube Holder 20-25 mm Labconco Lower Spindle Rack
322.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17142342
Bekijk documenten
Labconco™
4575300
Test Tube Spindle Conversion Kit Labconco Lower Spindle Rack
2755.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17172332
Bekijk documenten
Labconco™
4574400
Vial Insert 12 mm x 32 mm Labconco Lower Spindle Rack
1400.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17182332
Bekijk documenten
Labconco™
4574500
Vial Insert 15 mm x 45 mm Labconco Lower Spindle Rack
1400.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17182342
Bekijk documenten
Labconco™
4575800
5 Spindle Spray Arm Labconco Upper or Lower Spindle Rack
250.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17192322
Bekijk documenten
Labconco™
4573100
Utensil Basket with Cover Labconco Upper or Lower Standard or Spindle Rack
295.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17132342
Bekijk documenten
Labconco™
4575200
Utensil Holder Labconco Upper or Lower Standard or Spindle Rack
414.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17152342
Bekijk documenten
Labconco™
4575400
24 Pipette Insert Labconco Lower Spindle Rack
670.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17162342
Bekijk documenten
Labconco™
4575500
6 Pipette Insert Labconco Lower Spindle Rack
428.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Racks and accessories for use with Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage Glassware Washers.
  • Tray Insert (15-352-000) for pans, instrument trays, multi-purpose trays and other shallow containers. Capacity: 5 trays. Stainless steel. For use in Labconco Lower Standard or Spindle Rack.
  • Utensil Basket with Cover (15-352-001) for miscellaneous labware such as stoppers, spatulas and other small lightweight items. Type 304 stainless steel. For use in Labconco Upper or Lower, Standard or Spindle Rack.
  • Mesh Basket (15-352-002) is a full rack insert, open mesh basket that can be used for a variety of utensils and loose labware. Type 304 stainless steel. For use in Labconco Upper or Lower Standard Rack.
  • Bulk Tube Insert (15-352-003) quick-loading design holds up to 600 each 13 mm tubes or 244 each 20 mm tubes. Divider securely holds tubes during wash cycle. For use in Labconco Upper or Lower, Standard or Spindle Rack.
  • Culture Tube Insert 10-12 mm (15-352-004) with Top is designed to hold 10-12 mm OD tubes. Retainer top included. Type 304 stainless steel. For use in Labconco Upper or Lower, Standard or Spindle Rack.
  • Culture Tube Insert 15-18 mm (15-352-005) is designed to hold 15-18 mm OD tubes. Type 304 stainless steel. For use in Labconco Upper or Lower, Standard or Spindle Rack.
  • Culture Tube Insert 20-24 mm (15-352-006) is designed to hold 20-24 mm OD tubes. Type 304 stainless steel. For use in Labconco Lower Standard or Spindle Rack.
  • Retainer Top (15-352-007) secures culture tubes loaded into Culture Tube Inserts. Type 304 stainless steel. For use in Labconco Upper or Lower, Standard or Spindle Rack. One is included with each Culture Tube Insert 10-12 mm size only.
  • 48-Pin Insert (15-352-008) securely holds smaller volume wide-mouth labware. Type 304 stainless steel with silicone tips to prevent scratching. For use in Labconco Upper or Lower, Standard or Spindle Rack. 10-Pin and 32-Pin Inserts also available.
  • Graduated Cylinder Insert (15-352-009) holds up to 3 graduated cylinders. Includes 3 full-coverage spray nozzles for maximum cleanability. Requires Labconco Lower Spindle Rack (not included). Up to 2 inserts per rack. Type 304 stainless steel.
  • Full-coverage Spray Nozzle (15-352-010) distributes water to maximize cleanability of wide-mouth labware. Replaces standard spindle in Labconco Upper or Lower Spindle Rack (not included). Includes 1 spray nozzle and 1 spindle.
  • Test Tube Holder 10-13 mm (15-352-011) accommodates test tubes with 10-13 mm OD. Two may be stacked for increased capacity. Stacked holders can't accommodate an upper rack in the washer. Type 304 stainless steel. Requires Labconco 4575300 Conversion Kit & Lower Spindle Rack (not included).
  • Test Tube Holder 14-20 mm (15-352-012) accommodates test tubes with 14-20 mm OD. Two may be stacked for increased capacity. Stacked holders can't accommodate an upper rack in washer. Type 304 stainless steel. Requires Labconco 4575300 Conversion Kit & Lower Spindle Rack (not included).
  • Test Tube Holder 20-25 mm (15-352-013) accommodates test tubes with 20-25 mm OD. Two may be stacked for increased capacity. Stacked holders can't accommodate an upper rack in washer. Type 304 stainless steel. Requires Labconco 4575300 Conversion Kit & Lower Spindle Rack (not included).
  • Utensil Holder (15-352-014) for spatulas, spoons, scoops and other miscellaneous utensils. Utensils fit into 6 spacious compartments. For use in Labconco Upper or Lower Standard or Spindle Rack.
  • Test Tube Spindle Conversion Kit (15-352-015) includes 6 spindle rows with 8 spindles per row and a supportive base. Requires Test Tube Holder Insert 4574700, 4574800 or 4574900. For use in Labconco Lower Spindle Rack.
  • 24 Pipette Insert (15-352-016) securely holds up to 24 pipettes vertically to clean and dry pipettes. Constructed of 304 stainless steel. For use in Labconco Lower Spindle Rack.
  • 6 Pipette Insert (15-352-017) securely holds up to 6 pipettes vertically to clean and dry pipettes. Constructed of 304 stainless steel. For use in Labconco Lower Spindle Rack.
  • Vial Insert 12 mm x 32 mm (15-352-018) securely holds up to 48 12 x 32 mm vials during washing. Includes retainer lid with handle, support holder & 6 spindle arms. May use up to 2 per Spindle Rack. Type 304 stainless steel. For use in Labconco Lower Spindle Rack.
  • Vial Insert 15 mm x 45 mm (15-352-019) securely holds up to 48 15 x 45 mm vials during washing. Includes retainer lid with handle, support holder & 6 spindle arms. May use up to 2 per Spindle Rack. Type 304 stainless steel. For use in Labconco Lower Spindle Rack.
  • Interchangable 5-Spindle Spray Arm (15-352-040) has 5 direct-injection spindles for cleaning of small narrow-neck labware. May be used in Labconco Upper or Lower Spindle Rack.
Specificatie
Specificatie
Stainless Steel
Insert
1/Ea.