Learn More
Buerkle™ Glass Sampling Bottles
Buerkle™ Glass Sampling Bottles can be used with Buerkle™ ProfiSampler.
Merk:  Buerkle™ 5314-0025
15.75 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11961541
  • 20.10 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Can be used with Buerkle™ ProfiSampler
Specificatie
Specificatie
250 mL
Glass
45 mm
Ja
Sample Bottle
Polypropylene
Nee
Equipment for ProfiSampler Aluminum, UniSampler Ex
Each
Blue
Ja
ProfiSampler Aluminum
Screw Cap