Learn More
Buerkle™ Glass Sampling Bottles
Buerkle™ Glass Sampling Bottles can be used with Buerkle™ ProfiSampler.
Merk:  Buerkle™ 5314-0100
17.35 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10361612
  • 22.15 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Can be used with Buerkle™ ProfiSampler
Specificatie
Specificatie
1000 mL
Glass
45 mm
Ja
Sample Bottle
Polypropylene
Nee
Equipment for ProfiSampler Aluminum, UniSampler Ex
Each
Blue
Ja
ProfiSampler Aluminum
Screw Cap