Learn More
Brand™ Graduated Glass Centrifuge Tube
Graduations and inscriptions in high contrast white enamel.
63.62 - 75.12
Specificatie
Inhoud (metrisch) | 15 mL |
---|---|
Aantal per doos | 10 Pack |
Aantal per verpakking | 10 |
Aantal | 10/Pk. |
Bodemvorm | Conical |
Produktcode | Merk | Schaalverdeling | Materiaal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Schaalverdeling | Materiaal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12005352
|
Brand™
778312 |
0 to 10 mL | AR-GLAS™ | N/A | |||||
11858261
|
Brand™
778313 |
0 to 10 mL | Borosilicate Glass (3.3) | N/A | |||||
11868261
|
Brand™
778713 |
0 to 15 mL | Borosilicate Glass (3.3) | N/A | |||||
12015352
|
Brand™
778712 |
0 to 15 mL | AR-GLAS™ | N/A | |||||
Beschrijving
- Manufactured from either AR-GLAS™ or Boro 3.3
- Capacity of 15mL
- Provided in packs of 10
- Graduation subdivision of 0.1mL on all models
Specificatie
15 mL | |
10 | |
Conical | |
Centrifuge Tube |
10 Pack | |
10/Pk. | |
17 mm | |
3500 x g |