Learn More
Ansell™ Gladiator™ 16-650 Series Heavy Weight Gloves
Designed for light-to-medium stress glass handling. Crinkle finish provides excellent wet and dry grip on slippery surfaces but also protects the hand from sharp edges.
166.00
Specificatie
Coating Material Natural Rubber Latex
Latex Free No
Producttype Heavyweight Gloves
Stijl 16-650
Kleur manchet Green
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12670772
Bekijk documenten
Ansell™
16650080
8
166.00
12 paar
12650772
Bekijk documenten
Ansell™
16650100
10
166.00
12 paar
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
12660772
Bekijk documenten
Ansell™
16650070
7
166.00
12 paar
Toevoegen aan winkelmandje
12680772
Bekijk documenten
Ansell™
16650090
9
166.00
12 paar
Beschrijving
Beschrijving
  • Crinkle finish for grip on slipper surfaces and protection from sharp edges
  • Natural rubber coating
  • Cut-and-sewn construction
  • Interlock cotton liner
  • Fully-coated finish
  • Gauntlet cuff
Specificatie
Specificatie
Natural Rubber Latex
Heavyweight Gloves
Green
Interlock Cotton
Good cushioning, good cut resistance
No
16-650
Gauntlet
12 Pairs
16-650