Learn More
Ansell™ Gladiator™ 16-500 Series Heavy Weight Gloves
Designed for light-to-medium stress glass handling. Crinkle finish provides excellent wet and dry grip on slippery surfaces but also protects the hand from sharp edges.
97.35
Specificatie
Coating Material Natural Rubber Latex
Latex Free No
Producttype Heavyweight Gloves
Stijl 16-500
Kleur manchet Green
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12630772
Bekijk documenten
Ansell™
16500080
8
97.35
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12620772
Bekijk documenten
Ansell™
16500070
7
97.35
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12640772
Bekijk documenten
Ansell™
16500090
9
97.35
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12610772
Bekijk documenten
Ansell™
16500100
10
97.35
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Ergonomically designed to follow the natural shape of the hand. A more natural glove shape delivers a better fit and makes for safer handling.
  • Good cushioning, good cut resistance, good comfort.
  • Crinkle finish for grip on slipper surfaces and protection from sharp edges
  • Natural rubber coating
  • Cut-and-sewn construction
  • Interlock cotton liner
  • 3/4 Dipped finish
  • Knitwrist cuff
Specificatie
Specificatie
Natural Rubber Latex
Heavyweight Gloves
Green
Interlock Cotton
Good cushioning, good cut resistance
No
16-500
Knit
12 Pairs
16-500