Learn More
Gilson™ Safe Aspiration Station
Vacuum-Controlled Safe Aspiration Station with small footprint.
Beschrijving
Afgesloten, vrijstaande eenheid die ontworpen is om besmettingsgevaar te verhinderen.
- Compact ontwerp met instelbare snelheid, waardoor snelle afzuiging mogelijk is
- Altijd klaar voor gebruik door een simpele druk op de handgreepknop
- Handgreep is geschikt voor verschillende typen adapters, voor afzuiging van uiteenlopende vaten
- Handige koppeling voor het snel legen van flessen
- Ingebouwd hydrofoob filter vangt aerosolen af
- Verbindt twee handgrepen met het station met het Y-vormige koppelstuk
- Motor start alleen wanneer de vacuümdruk daalt
- Niveaudetectie voorkomt overstromen
Specificatie
Clear | |
1 Ea. |