Learn More
Gilson™ PIPETMAN F-pipetten
The PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette is a dedicated fixed-volume air-displacement pipet that guarantees no risk of volume-selection errors.
Merk: Gilson™ F123789
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Specifieke pipet met vast volume zorgt voor betrouwbare en consistente resultaten
- Volume kan worden aangepast door gebruikers in het laboratorium voor vloeistoffen met hoge dichtheid en viskeuze vloeistoffen
- Mechanisme met één enkel volume biedt een voordelig alternatief voor klinische diagnose, kwaliteitscontrole en routinematig testen
Maximaal toegestane fouten volgens Gilson zijn alleen gegarandeerd wanneer PIPETMAN-pipetten worden gebruikt met de aanbevolen Gilson PIPETMAN-puntjes.
Specificatie
±3.6 μl | |
D1000-, DF1000ST-, DF1200ST-punt | |
Blue | |
D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip | |
F400 | |
Non-sterile | |
400 μl | |
Stainless Steel piston and PVDF handle | |
4.25 in. | |
12.48 in. | |
1.42 in. | |
Certified Quality |
GLP | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylene | |
1 | |
Fixed Volume Pipette | |
D1000-, DF1000ST-, DF1200ST-punt | |
3 Years | |
10.8 cm | |
31.7 cm | |
3.6 cm |